Learn More
Al-23 Solid Rod, Round, Dia.: 5mm, Thermo Scientific Chemicals
dietro preventivo - 152.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11343078
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032931.DM |
100 mm | N/A | ||||||
11363078
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032931.DR |
200 mm |
53.80€
200mm |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11353078
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032931.DT |
250 mm |
68.35€
250mm |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11333078
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032931.DW |
300 mm |
70.70€
300mm |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15421297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032931.Q@ |
400 mm | N/A | ||||||
11303088
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032931.EH |
600 mm |
122.00€
600mm |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11383078
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032931.EM |
800 mm | N/A | ||||||
11393078
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032931.EO |
1000 mm | N/A | ||||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Al-23 Solid Rod | |
Rod |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Ambient temperatures