Learn More
Al-23 Solid Rod, Round, Dia.: 10mm, Thermo Scientific™
27.00€ - 148.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11323108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032937.DM |
100 mm | N/A | ||||||
11313108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032937.DR |
200 mm | N/A | ||||||
11333108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032937.DT |
250 mm | N/A | ||||||
11383098
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032937.DW |
300 mm | N/A | ||||||
11393098
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032937.EH |
600 mm | N/A | ||||||
11373098
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032937.EM |
800 mm | N/A | ||||||
11303108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032937.EO |
1000 mm | N/A | ||||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Al-23 Solid Rod | |
Rod |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Ambient temperatures
Titolo del prodotto
Al-23 Solid Rod, Round, Dia.: 10mm, Thermo Scientific™