Learn More
Al-23 Protective Tube, One End Closed, O.D.: 8mm, I.D.: 5mm, Wall.: 1.5mm, Thermo Scientific™
21.00€ - 375.00€
Specifica
Materiale o nome chimico | Al-23 Protective Tube |
---|---|
Nota nome | One end closed |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11322668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030044.DR |
200 mm | N/A | ||||||
11352668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030044.DU |
270 mm | N/A | ||||||
11342668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030044.DY |
375 mm | N/A | ||||||
11382668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030044.EE |
530 mm | N/A | ||||||
11312668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030044.EK |
740 mm | N/A | ||||||
11362668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030044.EQ |
1030 mm | N/A | ||||||
11372668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030044.EV |
1430 mm | N/A | ||||||
11332668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030044.FA |
2030 mm | N/A | ||||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Al-23 Protective Tube | |
One end closed |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Ambient temperatures