Learn More
Al-23 Multibore Round Tube, O.D.: 2.8mm, Four 0.7mm Bores, Thermo Scientific™
22.70€ - 53.80€
Specifica
Materiale o nome chimico | Al-23 Multibore Round Tube |
---|---|
Nota nome | Four bores |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11308527
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032603.DM |
100 mm | N/A | ||||||
11388517
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032603.DR |
200 mm | N/A | ||||||
11318527
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032603.DT |
250 mm | N/A | ||||||
11378517
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032603.DW |
300 mm | N/A | ||||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Al-23 Multibore Round Tube | |
Four bores |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Ambient temperatures