Learn More
Al-23 Multibore Insulating Tube, O. D.: 8mm, Two 1.6mm Bores, Thermo Scientific™
43.20€ - 437.00€
Specifica
Materiale o nome chimico | Al-23 Multibore Insulating Tube |
---|---|
Nota nome | Two bores |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11328447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032558.DS |
205 mm | N/A | ||||||
11388447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032558.DV |
275 mm | N/A | ||||||
11378447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032558.DZ |
380 mm | N/A | ||||||
11348447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032558.EG |
560 mm | N/A | ||||||
11338447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032558.EL |
770 mm | N/A | ||||||
11358447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032558.ER |
1060 mm | N/A | ||||||
11398447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032558.EW |
1460 mm | N/A | ||||||
11368447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032558.FB |
2060 mm | N/A | ||||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Al-23 Multibore Insulating Tube | |
Two bores |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Ambient temperatures
Titolo del prodotto
Al-23 Multibore Insulating Tube, O. D.: 8mm, Two 1.6mm Bores, Thermo Scientific™