Learn More
Al-23 Insulating Tube, Both Ends Open (Thin Wall), O.D.: 1.1mm, I.D.: 0.6mm, Thermo Scientific™
19.99€ - 26.80€
Specifica
Materiale o nome chimico | Al-23 Insulating Tube |
---|---|
Nota nome | Both ends open (Thin Wall) |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11377488
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031480.DM |
100 mm | N/A | ||||||
11387488
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031480.DR |
200 mm | N/A | ||||||
11367488
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031480.DW |
300 mm | N/A | ||||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Al-23 Insulating Tube | |
Both ends open (Thin Wall) |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Ambient temperatures