Learn More
Al-23 Insulating Tube, Both Ends Open (Thin Wall), O.D.: 0.5mm, I.D.: 0.2mm, Thermo Scientific Chemicals
19.00€ - 49.85€
Specifica
Materiale o nome chimico | Al-23 Insulating Tube |
---|---|
Nota nome | Both ends open (Thin Wall) |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11397468
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031475.DM |
100 mm | N/A | ||||||
11327478
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031475.DR |
200 mm |
32.06€
200mm |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11317478
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031475.DT |
250 mm |
41.91€
250mm |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11307478
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031475.DW |
300 mm |
49.85€
300mm |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Al-23 Insulating Tube | |
Both ends open (Thin Wall) |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Ambient temperatures