Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Hostess™ 32 Toilet Tissue Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Combines quality with practicality and economy. Hostess™ 32 Toilet Tissue Bulk Pack are soft, strong, and absorbent with a folded design to prevent ripping and reduce wastage.
128.00€ - 245.00€
Specifica
Product Type Toilet Tissue
Lunghezza (sistema imperiale) 7.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 18.6 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.3 in.
Larghezza (sistema metrico) 11 cm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
12648865
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Kimberly-Clark Professional™
8036
32 Packs x 500 Sheets Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12638865
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Kimberly-Clark Professional™
8035
32 Packs x 250 Sheets
128.00€
32 rotoli
Spedizione stimata: 28-05-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 2 ply sheets
  • 100% recycled folded toilet paper
  • Combines quality with practicality and economy
  • Fully biodegradable reducing the risk of blocked toilets
Specifica
Specifica
Toilet Tissue
18.6 cm
11 cm
White
High Traffic Washrooms
7.3 in.
4.3 in.
Paper
18.6 x 11 cm (7.3 x 4.3 in.)
2-ply