Learn More
AIM2 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3E12A8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | AIM2 |
---|---|
Clone | 3E12A8 |
Concentrazione | 1000 μg/mL |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16829185
|
Proteintech
66902-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16819185
|
Proteintech
66902-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The AIM2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human AIM2. This antibody recognizes human, mouse, rat, rabbit antigen. The AIM2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Specifica
AIM2 | |
1000 μg/mL | |
Unconjugated | |
Human, Mouse, Rat, Rabbit | |
IgG1 |
3E12A8 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
9447 | |
Primary |