Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose, for biochemistry, pure powder (Mr = - 0.17)
CAS: 9012-36-6
81.40€ - 994.00€
Identificatori chimici
CAS 9012-36-6
Numero MDL MFCD00081294
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10154860
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Chemicals
239020250
25 g Glass Bottle
81.40€
25g
10472825
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
239021000
100 g Glass Bottle
248.00€
100g
10380304
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
239025000
500 g Glass Bottle
994.00€
500g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
9012-36-6
MFCD00081294
Specifica
Agarose
Powder
White
34.5° to 37.5°C (1.5% sol.)
Authentic
Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
Pure powder (Mr = - 0.17), For biochemistry
9012-36-6
0.16 to 0.19 (-Mr)
>2000g/cm2 (1.5% gel)
MFCD00081294
Biochemical