Learn More
Eppendorf™ Aerosol-Tight Rotor Lids
Providing secure closure for a variety of Eppendorf rotors.
112.00€ - 235.20€
Specifica
Tipo | Aerosol-tight Lid |
---|---|
Materiale | Aluminum |
Autoclavabile | Autoclavable (121°C for 20 min.) |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10386842
|
Eppendorf™
5490025806 |
FA–45-30-11 | |||||||
10354902
|
Eppendorf™
5810724007 |
Rotor A-4-81 |
196.00€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10305482
|
Eppendorf™
5490063007 |
FA–45-24-11 | |||||||
Descrizione
- Aluminim construction
- Aerosol-tight
- Autoclavable for 20 min at 121°C
Specifica
Aerosol-tight Lid | |
Aluminum | |
Autoclavable (121°C for 20 min.) |