Learn More
Fisherbrand™ Puntali con barriera aerosol
Prevent cross-contamination by using superior aerosol-barrier tips.
78.30€
Specifica
Filtrato | Con filtro |
---|---|
Colore | Incolore |
Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, DNA, and Pyrogen Free |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pipettatori per ricerca |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11917734
![]() |
Fisherbrand™
F101-96RS-5-FIS |
5 μl | In rack |
78.30€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 18-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Fisherbrand™ Aerosol-Barrier tips can be used universally and protects the intergrity of your samples.
- Unique small micron filter prevents aerosol contamination with no obstruction to airflow
- Use aerosol barrier tips to ensure result integrity
- Certified by independent laboratory RNase, DNase, DNA, and pyrogen free
- Natural color
Packaging Code -- BP: Bulk Pack; RI: Rack Inserts; HR: Hinged Rack; HRS: Hinged Rack, Sterile; HR/T: Hinged Rack, Trace Metal-free; LR: Lift-off Rack; LRS: Lift-off Rack, Sterile; SR: Stack Rack; IWS: Individually Wrapped, Sterile.
Specifica
Con filtro | |
Incolore | |
DNase, RNase, DNA, and Pyrogen Free | |
Pipettatori per ricerca |