Learn More
Motic™ AE31E Binocular Microscope
Innovatively designed binocular inverted microscope. Motic™ AE31E Binocular Microscope offers CCSI optics combined with innovative mechanical design, high flexibility, and optical brilliance.
Marca:  Motic™ 1100100200584
Codice prodotto. 15445342
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Color-corrected infinity optics system
  • Auto-off function via IR sensor
  • Light memory function
  • New generation of LWD plan achromat lenses
  • Upgrade options - equipped for fluorescence microscopy
  • 12v/100w quartz halogen lamp house
Specifica
Specifica
Phase shifter Ph1, brightfield, centering telescope, blue filter (OD 45mm), interference filter green (OD 45mm) and frosted glass (OD 45mm)
4X, 10X, 20X, 40X
5-fold nosepiece, sideways
Widefield Eyeglass N-WF10X / 22 mm with diopter adjustment on both eyepieces, incl. eyecups
Inverted Binocular Microscope
ELWD NA 0.30 condenser
CCIS Plan Achromatic, CCIS Plan Achromat Phase
100/240 V, VDE plug (CE)
Halogen