Learn More
Advanced Instruments Osmometer Calibration Standards
Calibration standards for use with Advanced osmometers
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Content And Storage | Room Temperature |
Tipo | Osmometer Calibration Standard |
Include | Sodium Chloride 0.15% to 9.5%, 2-Hydroxybiphenyl Sodium Salt Tetrahydrate <0.1% |
Intended Use | Osmometer instrument calibration and quality control |
Descrizione
Calibration standards for use with Advanced osmometers
- Range from 50 to 3000 mOsm/kg
Specifica
Clear | |
Osmometer Calibration Standard | |
Osmometer instrument calibration and quality control |
Room Temperature | |
Sodium Chloride 0.15% to 9.5%, 2-Hydroxybiphenyl Sodium Salt Tetrahydrate <0.1% | |
Liquid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto