Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenosine 3',5'-cyclic monophosphate, 99+%
CAS: 60-92-4 | C10H12N5O6P | 329.21 g/mol
Marca: Thermo Scientific Chemicals 225800010
158.88 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Quantità | 1 g |
---|---|
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
60-92-4 | |
329.21 | |
IVOMOUWHDPKRLL-YPLCUDRINA-N | |
6076 | |
NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O)C2=NC=N1 |
C10H12N5O6P | |
MFCD00005845 | |
camp, cyclic amp, adenosine 3',5'-cyclic monophosphate, 3',5'-cyclic amp, adenosine 3',5'-phosphate, adenosine 3',5'-cyclophosphate, cyclic 3',5'-amp, adenosine cyclic monophosphate, adenosine-3',5'-cyclophosphate, cyclic adenosine monophosphate | |
CHEBI:17489 |
Specifica
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate | |
lambda max. 260nm,pH 7,0.77 to 0.83 (A250/A260),0.13 to 0.19 (A280/A260) | |
100.0 | |
99% min. (HPLC) | |
C10H12N5O6P | |
1 g | |
15, 2701 | |
camp, cyclic amp, adenosine 3',5'-cyclic monophosphate, 3',5'-cyclic amp, adenosine 3',5'-phosphate, adenosine 3',5'-cyclophosphate, cyclic 3',5'-amp, adenosine cyclic monophosphate, adenosine-3',5'-cyclophosphate, cyclic adenosine monophosphate | |
IVOMOUWHDPKRLL-YPLCUDRINA-N | |
(4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-amino-9H-purin-9-yl)-2,7-dihydroxy-hexahydro-2λ⁵-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinin-2-one | |
6076 | |
329.2 |
60-92-4 | |
99.0 | |
260.0°C | |
Bottiglia in vetro | |
MFCD00005845 | |
26, IV, 3618 | |
− 53.70 | |
Solubility in water: 50mg/mL | |
NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O)C2=NC=N1 | |
329.21 | |
CHEBI:17489 | |
99+% |
Sicurezza e movimentazione
- Adenosine 3'-,5'-cyclic monophosphate
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.