Learn More
ADCK5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | ADCK5 |
---|---|
Concentrazione | 0.31 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16877504
|
Proteintech
17579-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16867504
|
Proteintech
17579-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
ADCK5 is member of the AarF domain containing kinase family.Specifica
ADCK5 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
Q3MIX3, Q80V03 | |
203054, 268822, 362943 | |
ADCK5 Fusion Protein Ag11094 | |
Primary | |
-20°C | |
ADCK5 |
0.31 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ADCK5 | |
Adck5 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |