Learn More
Macherey-Nagel™ Adapters for Chromabond™ SPE Columns
For individual packing of SPE columns with Chromabond™ adsorbents. Macherey-Nagel™ Adapters for Chromabond™ SPE Columns are available in several materials for a variety of empty column types and capacities.
29.25€ - 95.30€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12446546
|
Macherey-Nagel™
730104.4 |
Glass columns (3 and 6mL) | PVDF | N/A | N/A | N/A | |||
12471498
|
Macherey-Nagel™
730566 |
PP columns (30 and 70mL) | Polyethylene |
29.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12416646
|
Macherey-Nagel™
730350.4 |
PP columns (15, 45 and 70mL) | Polyethylene | N/A | N/A | N/A | |||
Descrizione
- PVDF adapter for Glass columns (3 and 6mL)
- PE adapter for Polypropylene columns (15, 45 and 70mL)
- PE adapter for Polypropylene columns (30 and 70mL)
Specifica
Solid Phase Extraction (SPE) |