Learn More
Eppendorf™ Adapter for S-4x400 Bucket
Facilitates the use of specific sizes, shapes, and numbers of vessels in rotor buckets for S-4x400 rotor.
173.00€ - 287.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) S-4x400 Bucket
N. per confezione 2/Pk.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 11
Codice del prodotto Marca Capacità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità Prezzo Quantità e disponibilità  
15823232
Vedere i documenti
Eppendorf™
5910714009
1 x 175 to 225 mL Conical Tubes
287.00€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15853222
Vedere i documenti
Eppendorf™
5910705000
1 x 175 to 250 mL Flat/Conical Bottle
272.00€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15863222
Vedere i documenti
Eppendorf™
5910706006
1 x 400 mL Bottle
173.00€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15813232
Vedere i documenti
Eppendorf™
5910712006
50 mL Self-standing Tubes, 50 mL Centriprep, 30 mL Oak Ridge
287.00€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15813222
Vedere i documenti
Eppendorf™
5910701004
4 x 50 mL Conical Tubes
272.00€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15823222
Vedere i documenti
Eppendorf™
5910702000
7 x 5.0 mL Microtubes, 15 mL Conical Tubes
272.00€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15883222
Vedere i documenti
Eppendorf™
5910709005
8 x 9 mL Round Bottom Tubes
287.00€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15843222
Vedere i documenti
Eppendorf™
5910704003
11 x 7.5 to 12 mL Round Bottom Tubes
287.00€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15833222
Vedere i documenti
Eppendorf™
5910703007
15 x 4 to 8 mL Round Bottom Tubes
272.00€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15803232
Vedere i documenti
Eppendorf™
5910711000
17 x 12 x 75 mm Round Bottom Tubes
287.00€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15873222
Vedere i documenti
Eppendorf™
5910708009
26 x 1.5/2.0 mL Microtubes
287.00€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Suitable for S-4x400 Rotor buckets
  • Accommodates selected array of tubes or bottles
Specifica
Specifica
S-4x400 Bucket
2/Pk.