Learn More
Eppendorf™ Adapter for Eppendorf™ Conical Tubes with Snap Cap
Adapter for 25 mL conical tubes with snap cap for rotors for conical 50 mL tubes
Marca: Eppendorf™ 5820733004
34.70 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
Adapter | |
50 mL tubes | |
50 mL |
conical 50 mL tubes | |
for rotors for conical 50 mL tubes | |
set da 6 pezzi |