Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour tubes coniques de 5/15 ml et plaques
Adaptateur pour tubes coniques et plaques pour rotor S-4xUniversal-Large.
Marque: Eppendorf™ 5920757008
345.00 CHF valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- 2 unités
- Adaptateur
Spécification
Adapter | |
Tubes coniques de 5 mL/15 mL et plaques | |
Pour rotor S-4xUniversal-Large | |
2 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu