Learn More
Fisherbrand™ Rack combinati Adapt-a-Rack™
Per provette con diametro da 12 a 30 mm (da 5 a 50 ml). I rack combinati Fisherbrand™ Adapt-a-rack™ consentono di tenere le provette in posizione verticale e stabile.
16.30€ - 19.30€
Specifica
Product Type | Rack per provette |
---|---|
Autoclavabile | Sterilizzabili in autoclave |
Capacità | Tubes (5 to 50 mL) |
Materiale | POM |
Posizioni | 4 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15300370
|
Fisherbrand™
HS120184 |
Blu/verde |
19.30€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15320370
|
Fisherbrand™
HS120185 |
Blu/giallo |
18.35€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15330370
|
Fisherbrand™
HS120186 |
Rosa/bianco |
16.30€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- In poliossimetilene (POM)
- I rack possono essere collegati tra loro per una maggiore capacità (i rack collegati devono essere sostenuti dal lato inferiore durante il trasporto)
- I lati aperti consentono di visualizzare l'etichetta
- Base piatta per tenere le provette in posizione verticale
- Disponibili in tinta unita o in una combinazione di colori per una codifica che faciliti l'identificazione
- Sterilizzabili in autoclave
Specifica
Rack per provette | |
Tubes (5 to 50 mL) | |
4 | |
Da 12 a 30 mm |
Sterilizzabili in autoclave | |
POM | |
Confezione da 2 |