Learn More
Socorex™ Acura™ Manual 855 Multi-channel Micropipettes
Multi-channel micropipette for use with microplates. Socorex™ Acura™ Manual 855 Multi-channel Micropipettes combine high-tech materials with exceptional ergonomics to guarantee outstanding performance and results.
Marca:  Socorex™ 855.08.200
591.14 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10605913
  • 820.00€ / Pezzo
The Ultimate Lab Appliances Promotion
Usa il codice promozionale 24075 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 09-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Exceptional, user-friendly ergonomics.
  • Smart and reliable volume adjustment.
  • Precision digital display visible at all times.
  • Justip™ adjustable tip ejector fitting most tips.
  • Swift-set user calibration system.
  • Shock, UV-light and autoclaving resistance.
  • 360° rotation of volumetric module allows selection of optimal working position.
  • Adjustable tip ejector.
Specifica
Specifica
<±0.9% - <±0.7%
Autoclavable
Manual 855
Acura
Da 20 a 200 μl
1 Each
ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, CE directive IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostic medical devices).
Microplate
8
Multi-Channel Micropipette
<±0.6% - <±0.3%
36 Months