Learn More
Socorex™ Acura™ Manual 835F Fixed Volume Macropipettes
Optimal for indoor/outdoor environmental analysis, clinical chemistry and cell culture. Socorex™ Acura™ Manual 835F Fixed Volume Macropipettes offer superior performance and come in a fixed volume for easy dosing repetition
262.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 8655, DIN 12650, GMP, GLP, GBEA, NCCLS and CE IVD Directive 98/79 EEC |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Modello | 835 |
Tipo | Macropipette |
Quantità | 1 Each |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10496112
|
Socorex™
835.F02 |
2 mL |
262.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10121922
|
Socorex™
835.F05 |
5 mL |
262.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10111922
|
Socorex™
835.F02.5 |
2.5 mL |
262.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10704623
|
Socorex™
835.F10 |
10 mL |
262.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Air-displacement fixed-volume pipette.
- Exceptional, user-friendly ergonomics.
- Justip™ adjustable tip ejector fitting most tips.
- Shock, UV-light and autoclaving resistance.
- Pasteur pipette adapter supplied with dedicated 2 and 5 mL models.
- Accommodate interchangeable nozzle filters for added protection against liquid overflow and barrel contamination.
Specifica
ISO 8655, DIN 12650, GMP, GLP, GBEA, NCCLS and CE IVD Directive 98/79 EEC | |
835 | |
1 Each |
Autoclavable | |
Macropipette |