Learn More
Socorex™ Acura™ Manual 835 Macropipette
Equipped with a precision setting mechanism allowing continuously adjustable volume down to a very fine volume resolution. Socorex™ Acura™ Acura™ Manual 835 Macropipette is designed to allow single-handed volume setting.
339.00€ - 349.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN ISO 8655, DIN 12650, GMP, GLP, GBEA, NCCLS and CE IVD Directive 98/79 EEC on medical devices |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Numero di canali | 1 |
Product Line | Acura |
Tipo | Macropipette |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Accuracy | Precisione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Accuracy | Precisione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10621324
|
Socorex™
835.02 |
0.2 to 2 mL | <± 1.5 to 0.5% | <0.5 to 0.2% |
339.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10521452
|
Socorex™
835.05 |
0.5 to 5 mL | <± 1.5 to 0.6% | <0.6 to 0.3% |
349.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- Smart, reliable, and precise volume setting
- Very fine volume resolution
- Single-handed volume setting capacity
- Click stops, together with freely rotating plunger button cap secure setting stability
- Effortless activation
- Justip™ adjustable tip ejector fitting most tips
- Swift-set user calibration system
- Accommodates a cellulose nozzle protection filter
- Pasteur pipet adapter available
- Shock, UV-light and autoclaving resistance
- CE certified
- Three-year warranty
Specifica
EN ISO 8655, DIN 12650, GMP, GLP, GBEA, NCCLS and CE IVD Directive 98/79 EEC on medical devices | |
1 | |
Macropipette | |
1 Each |
Autoclavable | |
Acura | |
Certificate Calibration | |
3 Years |