Learn More
Activated Charcoal, Tested according to Ph.Eur., Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15630790 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
tested according to Ph. Eur.
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-44-0
Formula molecolare C
Molecular Weight (g/mol) 12.011
Numero MDL MFCD00133992
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC Name carbon
SMILES [C]
Specifica
Materiale o nome chimico Activated Charcoal
Nota nome Tested According to Ph.Eur.
Punto di fusione 3550°C (literature)
Colore Black
Densità ca. 350 kg/cu.m
pH 6 to 9
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 1 kg
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 12.01g/mol