Learn More
Activated charcoal, NORIT™ SA 2
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
2.5 kg
25 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Fibre drum
Plastic drum
Dimensione della confezione:
2.50kg
250g
25kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coadiuvante di filtrazione
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Activated charcoal,NORIT* SA 2 |
Nota nome | NORIT™ SA 2, Decolorizing |
Punto di fusione | 3652.0°C |
Colore | Black |
Perdita all'essiccatura | 10% max. |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Quantità | 250 g |
Indice di Merck | 15, 1807 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in organic solvents,soluble matter in hno3: <=3%,soluble matter in alcohol: <=0.5% |
Peso formulazione | 12 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Activated charcoal