Learn More
Activated Charcoal, DARCO™, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15612580 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
DARCO™, −100 mesh particle size, powder
  • DARCO is a registered trademark of Norit Americas, Inc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-44-0
Formula molecolare C
Molecular Weight (g/mol) 12.011
Numero MDL MFCD00133992
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC Name carbon
SMILES [C]
Specifications
Materiale o nome chimico Activated Charcoal
Dimensioni maglia −100mesh particle size
Quantità 1 kg
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 12.01g/mol
Grado DARCO™