Learn More
Ansell ActivArmr™ 97-012 General Purpose Hi-Viz™ Gloves
Per lavoratori sicuri e visibili
81.35€
Specifica
ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
---|---|
Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
Applicazioni | Industrial |
Coating Material | Nitrile |
Colore | Hi-vis Orange |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16815260
|
Ansell
97012070 |
7 |
81.35€
12 paia |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16825260
|
Ansell
97012080 |
8 |
81.35€
12 paia |
Spedizione stimata: 02-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16835260
|
Ansell
97012090 |
9 |
81.35€
12 paia |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16845260
|
Ansell
97012100 |
10 |
81.35€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16855260
|
Ansell
97012110 |
11 |
81.35€
12 paia |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Alta visibilità sul dorso della mano e sul palmo, per migliorare la sicurezza rispetto ai guanti tradizionali con fodera ad alta visibilità
- La fodera di spessore 15 offre eccellente comfort di utilizzo per tutta la giornata, senza sudore a differenza dei guanti in pelle Forme progettate ergonomicamente che offrono una vestibilità comoda e naturalmente curva, per ridurre l'affaticamento della mano
- Offre eccellente destrezza e abilità per afferrare oggetti di piccole dimensioni
- Garantisce presa eccellente su oggetti asciutti e bagnati
- Senza silicone
- Disponibile anche in confezione per la distribuzione automatica
Specifica
ANSI 3 | |
Industrial | |
Hi-vis Orange | |
Specific | |
Nylon | |
3131A | |
15 |
EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant | |
Nitrile | |
ANSI A1 | |
Sì | |
Multi-activity Gloves | |
97-012 |