Learn More
Ansell™ ActivArmr™ 97-011 Series 3/4 Dipped Medium Duty Gloves
Protects workers from the elements. Ansell ActivArmr™ 97-011 Series 97-011 Series 3/4 Dipped Medium Duty Gloves keeps your hands warm in cold conditions while keeping the entire system breathable.
105.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 420:2003, A1:2009 and EN 388:2003 |
---|---|
Coating Material | Nitrile |
Colore | Hi-Viz nero e arancione, Orange |
Finitura esterna | 3/4 Dipped |
Latex Free | No |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15509210
|
Ansell™
97011100 |
10 |
105.00€
6 paia |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15519210
|
Ansell™
97011110 |
11 |
105.00€
6 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15529210
|
Ansell™
97011080 |
8 |
105.00€
6 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15539210
|
Ansell™
97011090 |
9 |
105.00€
6 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Industrial medium duty glove
- 2 ply approach keeps yours hands warm in cold conditions while keeping the entire system breathable
- 3/4 nitrile dip provides protection from direct wind, liquid and cold impact
- Sandy nitrile finish ensures secure grip in multiple applications
- Soft inner layer of acrylic terry and the nitrile coating provides comfort and dexterity
- Ergonomically designed shape ensures perfect fit and decreases hand fatigue
- Contrasting black coating against the bright orange liner offers extra visibility in low or poor light conditions
Applications:
- Loading trucks and vehicles
- Product shipping, transport and delivery
Specifica
EN 420:2003, A1:2009 and EN 388:2003 | |
Hi-Viz nero e arancione, Orange | |
No | |
Medium-duty Industrial Gloves | |
Acrylic Polyester | |
Cuts | |
240 to 270 mm |
Nitrile | |
3/4 Dipped | |
Nitrile | |
Knit | |
12 inners in carton, 6 pairs in inner carton | |
97-011 |