Learn More
ActivArmr™ 78-102 Food-Safe Thermal Insulating Gloves with Micro-Dot Palm ActivArmr™ 78-102 Food-Safe Thermal Insulating Gloves with Micro-Dot Palm
Protezione termica agile e confortevole
102.00€
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH Compliant |
---|---|
Coating Material | PVC |
Colore | Blue |
Hand | Specific |
EN388 Standard | 312XB |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16825250
|
ActivArmr™ 78-102 Food-Safe Thermal Insulating Gloves with Micro-Dot Palm
78202070 |
7 |
102.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16835250
|
ActivArmr™ 78-102 Food-Safe Thermal Insulating Gloves with Micro-Dot Palm
78202090 |
9 |
102.00€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- La fodera acrilica termica a filo continuo senza cuciture offre comfort e calore nelle attività refrigerate o al freddo
- La fodera acrilica offre protezione contro il freddo senza sacrificare la destrezza
- La micropuntinatura del rivestimento sul palmo migliora la presa e la resistenza all'abrasione nelle applicazioni alimentari e in condizioni di freddo
Specifica
EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH Compliant | |
Blue | |
312XB | |
Acrylic | |
10 |
PVC | |
Specific | |
Food Processing | |
78-202 |