Learn More
Ansell ActivArmr™ 78-102 Food-Safe Thermal Insulating Gloves
Protezione termica agile e confortevole
77.30€
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH Compliant
Colore Blue
EN388 Standard 113XB
Da utilizzare con (applicazione) Food Processing
Materiale rivestimento interno Acrylic
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
16805250
Vedere i documenti
Ansell
78102070
7
77.30€
12 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
16815250
Vedere i documenti
Ansell
78102090
9
77.30€
12 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • La fodera acrilica termica a filo continuo senza cuciture offre comfort e calore nelle attività refrigerate o al freddo
  • Fodera non rivestita per uso singolo o come sottoguanto nelle applicazioni alimentari o in condizioni di freddo
  • La fodera acrilica offre protezione contro il freddo senza sacrificare la destrezza
Specifica
Specifica
EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH Compliant
113XB
Acrylic
10
Blue
Food Processing
78-102