Learn More
Actinomycin D (Red Crystals), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10285203
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Imballaggio:
Poly Micro Tube
Isolated from Streptomyces parvuius
This antibiotic is a widely used transcription inhibitor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-76-0
Formula molecolare C62H86N12O16
Molecular Weight (g/mol) 1255.438
InChI Key RJURFGZVJUQBHK-HUZQGMAJSA-N
PubChem CID 131954673
IUPAC Name 2-amino-4,6-dimethyl-3-oxo-1-N-[(3R,6S,7R,10S,16S)-7,11,14-trimethyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,11,14-tetrazabicyclo[14.3.0]nonadecan-6-yl]-9-N-[(3R,6S,7R,16S)-7,11,14-trimethyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,
SMILES CC1C(C(=O)NC(C(=O)N2CCCC2C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)O1)C(C)C)C)C)C(C)C)NC(=O)C3=C4C(=C(C=C3)C)OC5=C(C(=O)C(=C(C5=N4)C(=O)NC6C(OC(=O)C(N(C(=O)CN(C(=O)C7CCCN7C(=O)C(NC6=O)C(C)C)C)C)C(C)C)C)N)C
Specifica
Materiale o nome chimico Actinomycin-D
Tipo Actinomycin D
Forma fisica Powder/Solid
Punto di fusione 245°C
Coefficiente di estinzione Report
Imballaggio Poly Micro Tube
Colore Red
Quantità 10 mg
Intervallo percentuale saggio ≥98 %
Indice di Merck 15, 2797
Informazioni di solubilità Soluble in Methanol
Peso formulazione 1255.44
Percent Purity 99.0% min. (HPLC), 98% min. (TLC)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Actinomycin D
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/