Learn More
Fisherbrand™ Acrylic Glove Box Holder
Consente di tenere i guanti in ordine e subito pronti per l'uso. Il contenitore di scatole per guanti in acrilico Fisherbrand™ è dotato di inserto in espanso per garantire un posizionamento sicuro e la massima facilità di prelievo.
63.75€ - 91.20€
Specifica
Product Type | Contenitore scatole da guanti |
---|---|
Colore | Trasparente |
Profondità (sistema metrico) | 141 mm |
Altezza (sistema metrico) | 110 mm |
Materiale | Acrilico |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Dimensioni interne (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Dimensioni interne (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11897102
![]() |
Fisherbrand™
HS23471A |
1 Box | 110 x 141 x 260 mm |
63.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11807112
|
Fisherbrand™
HS23471BF |
2 boxes | 110 x 295 x 260 mm |
81.15€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11817112
![]() |
Fisherbrand™
HS23471C |
3 boxes | 110 x 295 x 385 mm |
91.20€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- I supporti in acrilico trasparente sono dotati di un inserto in schiuma di poliestere per tenere in sicurezza una grande varietà di formati di scatole di guanti – la perfetta aderenza garantisce una facile rimozione dei guanti
- I supporti sono adatti per le principali marche di scatole
- Viti di montaggio incluse
Specifica
Contenitore scatole da guanti | |
141 mm | |
Acrilico | |
1 ciascuno |
Trasparente | |
110 mm | |
Vite per montaggio a parete |