Learn More
Cole-Parmer™ Acrylic Glove Box Dispenser
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Specifica
Specifica
Product Type | Glove Dispenser |
Colore | Clear |
Profondità (sistema metrico) | 4 mm |
Dimensioni interne (L x P x A) | 4 x 10 x 5.5 mm |
Larghezza (sistema metrico) | 10 mm |
Altezza (sistema metrico) | 5.5 mm |
Materiale | Acrylic |
No. of Compartments | 1 |
Include | Wall Mount Screw |
Quantità | 1 Ea. |