Learn More
Acrylic acid, 98%, extra pure, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10657753
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
CAS: 79-10-7 | C3H4O2 | 72.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-10-7, 150-76-5
Formula molecolare C3H4O2
Molecular Weight (g/mol) 72.06
Numero MDL MFCD00004367
InChI Key NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
IUPAC Name acido 2-propenoico
SMILES C=CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Acrylic acid
Nota nome Stabilized
CAS min. % 98
Punto di fusione 13.0°C
Densità 1.0500g/mL
Punti di ebollizione 139.0°C
Punto d'infiammabilità 48°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare H2C=CHCO2H
Indice di rifrazione 1.4192 to 1.4212
Quantità 10 L
Beilstein 02, 397
Indice di Merck 15, 121
Gravità specifica 1.05
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with most organic solvents,soluble in acetone
Stabilizzatore 180 to 220ppm MEHQ
Viscosità 1.3 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 72.06
Percent Purity 98%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acrylic acid, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.