Learn More
Cytiva AcroPak™ 400 Capsules with Supor™ EKV Membrane
AcroPak capsules designed for research applications only.
Marca:  Cytiva 12460
Codice prodotto. 17184231
  • 163.00€ / Pezzo
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For buffers, tissue culture media, and other biological fluids
  • Newer technology recommended for simplified scale-up
  • High filtration area and compact size are ideal for upscale trials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Hydrophilic PES
Sterile
1 to 1.5 in. Sanitary Flange
0.2 μm
375 cm2
1/Ea.