Learn More
Cytiva AcroPak™ 1500 Capsules with Supor™ Membrane
AcroPak Capsules for buffers, tissue culture media, and other biological fluids.
284.00€
Specifica
Materiale (membrana) Hydrophilic PES
Sterilità Sterile
Area di filtraggio 1500 cm2
Stile uscita 1/2 in. Hose Barb
Quantità 1/Ea.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
17174241
Vedere i documenti
Cytiva
12675
0.8/0.2 μm
284.00€
Pezzo
17184241
Vedere i documenti
Cytiva
12686
0.2/0.2 μm
284.00€
Descrizione
  • Newer technology recommended for simplified scale-up
  • High filtration area and compact size are ideal for upscale trials
  • Designed for research applications only
  • Gamma-irradiated
Specifica
Specifica
Hydrophilic PES
1500 cm2
1/Ea.
Sterile
1/2 in. Hose Barb