Learn More
Cytiva AcroPak™ 1500 Capsules with Supor™ EKV Membrane
AcroPak Capsules for buffers, tissue culture media, and other biological fluids.
292.00€
Specifica
Materiale (membrana) | Hydrophilic PES |
---|---|
Dimensione del poro | 0.2 μm |
Sterilità | Sterile |
Area di filtraggio | 1500 cm2 |
Quantità | 1/Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Stile uscita | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Stile uscita | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17134241
|
Cytiva
12467 |
1/2 in. Hose Barb |
292.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17124241
|
Cytiva
12466 |
1 to 1.5 in. Sanitary Flange |
292.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Newer technology recommended for simplified scale-up
- High filtration area and compact size are ideal for upscale trials
- Designed for research applications only
- Gamma-irradiated
Specifica
Hydrophilic PES | |
Sterile | |
1/Ea. |
0.2 μm | |
1500 cm2 |