Learn More
Cytiva Acro™ 50 Vent Devices with PTFE Membrane
Disposable filters ideal for the sterile venting of small containers and as an in-line gas filter.
366.00€ - 1160.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale (membrana) | PTFE |
Sterilità | Non-sterile |
Area di filtraggio | 19.6 cm2 |
Materiale alloggiamento | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Stile ingresso | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Stile ingresso | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17124291
|
Cytiva
4251 |
0.2 μm | Stepped Hose Barb Connection | 18/Pk. |
528.00€
pezzi 18 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
17114291
|
Cytiva
4250 |
0.2 μm | Stepped Hose Barb Connection | 72/Pk. |
1160.00€
pezzi 72 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
17154291
|
Cytiva
4258 |
1 μm | Stepped Hose Barb Connection | 18/Pk. |
394.00€
pezzi 18 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
17144291
|
Cytiva
4256 |
0.45 μm | Stepped Hose Barb Connection | 18/Pk. |
366.00€
pezzi 18 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
17134301
|
Cytiva
4400 |
0.2 μm | 1/8 in. MNPT Connection | 18/Pk. |
406.00€
pezzi 18 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
17144261
|
Cytiva
4003 |
1 μm | 1/8 in. MNPT Connection | 18/Pk. |
395.00€
pezzi 18 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
17144301
|
Cytiva
4401 |
0.2 μm | 3/8 in. Straight Pipe Connection | 18/Pk. |
382.00€
pezzi 18 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- Contain a hydrophobic PTFE membrane
- Large effective filter area provides high flow rates and filters can be autoclaved several times ensuring low costs
Specifica
Autoclavable | |
Non-sterile | |
Polypropylene |
PTFE | |
19.6 cm2 | |
50 mm |