Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acridine Orange, hydrochloride hydrate, pure, ca. 80 % dye content
Codice prodotto. 10505783
Click to view available options
Quantità:
1 g
CAS: 1704465-79-1 | C17H20ClN3 | 301.82 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acridine orange, hydrochloride hydrate
CAS 1704465-79-1
Formula molecolare C17H20ClN3
Numero MDL MFCD00150070
Beilstein 22, 487
Sinonimo Basic orange 14, 3, 6-Bis(dimethylamino)acridine hydrochloride, C.I. 46005
InChI Key VSTHNGLPHBTRMB-UHFFFAOYSA-N
Spettro a infrarossi Authentic
SMILES Cl.CN(C)C1=CC2=NC3=CC(=CC=C3C=C2C=C1)N(C)C
IUPAC Name N3,N3,N6,N6-tetramethylacridine-3,6-diamine hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 301.82
PubChem CID 517204
ChEBI CHEBI:51739
Peso formulazione 301.82
Perdita all'essiccatura 5% max. (105°C)
Grado Ultrapuro
Imballaggio Glass bottle
UV_Vis 75% min.
Colore Brown to Orange
Quantità 1 g
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acridine Orange, hydrochloride hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.