Learn More
Acetylacetone, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Codice prodotto. 15658050 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-54-6
Formula molecolare C5H8O2
Molecular Weight (g/mol) 100.12
Numero MDL MFCD00008787
InChI Key YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-pentanedione, acetylacetone, 2,4-pentadione, diacetylmethane, acetoacetone, acac, 2,4-dioxopentane, pentanedione, pentan-2,4-dione, acetyl acetone
PubChem CID 31261
ChEBI CHEBI:14750
IUPAC Name pentane-2,4-dione
SMILES CC(=O)CC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetylacetone
Punto di fusione -23°C
Colore Colorless
Densità 0.975g/mL at 25°C
pH 6 (at 200.00g/L)
Punti di ebollizione 139.5°C (1013 hPa)
Punto d'infiammabilità 38°C (100.4°F)
Odore Characteristic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3COCH2COCH3
Quantità 2.5 L
Numero UN UN2310
Beilstein 741937
Informazioni di solubilità 153.8 - 155.2g/L at 20°C in water
Densità vapore 3.5 (vs air)
Peso formulazione 100.12g/mol
Percent Purity ≥99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetylacetone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311 + H331-Tossico a contatto con la pelle o se inalato.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.