Learn More
Acetyl Chloride, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7072784 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Identificatori chimici
CAS 75-36-5
Formula molecolare C2H3ClO
Numero MDL 719
Specifica
Punto di fusione -112°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 51°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Quantità 100 mL
Densità vapore 2.7
Peso formulazione 78.5g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cloruro di acetile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.