Learn More
Acetyl bromide, 98%
Codice prodotto. p-49752 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 506-96-7 | C2H3BrO | 122.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 506-96-7
Formula molecolare C2H3BrO
Molecular Weight (g/mol) 122.95
Numero MDL MFCD00000114
InChI Key FXXACINHVKSMDR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanoyl bromide, acetylbromide, acetic acid, bromide, ch3cobr, unii-o18v5xyo0g, hsdb 663, o18v5xyo0g, bromideacetyl, acbr, acetyl bromide
PubChem CID 10482
IUPAC Name acetyl bromide
SMILES CC(=O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Acetyl bromide
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -96°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.6600g/mL
Punti di ebollizione 75°C to 77°C
Punto d'infiammabilità 75°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3COBr
Indice di rifrazione 1.4485 to 1.4505
Quantità 100 mL
Beilstein 02, 174
Fieser 06,9; 13,208
Indice di Merck 15, 77
Gravità specifica 1.66
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohol and acetone,soluble in ether,chloroform and benzene
Peso formulazione 122.95
Percent Purity 98%
Forma fisica Fuming Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetyl bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.