Learn More
Acetophenone, 98%, pure
Codice prodotto. 10326070 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
250mL
5mL
CAS: 98-86-2 | C8H8O | 120.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-86-2
Numero MDL MFCD00008724
InChI Key KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetophenone, methyl phenyl ketone, acetylbenzene, phenyl methyl ketone, ethanone, 1-phenyl, hypnone, benzoyl methide, acetophenon, 1-phenylethan-1-one, acetylbenzol
PubChem CID 7410
ChEBI CHEBI:27632
IUPAC Name 1-phenylethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Acetophenone
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 19.6°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0280g/mL
Punti di ebollizione 202.0°C
Punto d'infiammabilità 77°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H8O
Formula lineare C6H5COCH3
Indice di rifrazione 1.5315 to 1.5340
Quantità 2.5 L
Beilstein 07, IV, 619
Fieser 04,5
Indice di Merck 15, 71
Gravità specifica 1.028
Informazioni di solubilità Solubility in water: 5.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in conc. h2so4,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,glycerol
Molecular Weight (g/mol) 120.15
Viscosità 1.8 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 120.15
Percent Purity 98%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.