Learn More
Acetonitrile, Far UV Gradient Grade, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™
Codice prodotto. 13265493
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
Get rapid, reproducible performance and separation results. Acetonitrile, Far UV Gradient Grade, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™ is an application-optimized, function-tested HPLC reagent/solvent that maximizes throughput and ease-of-use without sacrificing efficiency or reproducibility.
BAKER ANALYZED HPLC Reagents are high purity solvents, buffer salts, and mobile phase modifiers for use in analytical and preparative separations. They are optimized for research and quality control applications, including high performance liquid chromatography, gel permeation chromatography and UV-spectrophotometric analysis.
  • Recalibration or adjustments due to lot changes are minimized for optimum performance from sensitive instrumentation
  • Low backgrounds free of extraneous peaks
  • Low UV absorbance in critical ranges - assured through UV absorbance testing at a variety of points and through gradient elution testing
  • Fluorescence testing for trace impurities which would cause interference
  • Function-tested for: assay, water, minimal residue after evaporation and UV absorbance and fluorescence in critical ranges
  • Lot to lot consistency, with an actual Lot Analysis on the label
  • Innovative packaging options to assure solvent quality to the point-of-use
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile
Punto di fusione -46°C
Absorbance Max. 0.10 at 200nm, Max. 0.05 at 210nm, Max. 0.03 at 220nm, Max. 0.01 at 254/280nm, Max. 0.01 at 350/400nm
Colore Colorless
CAS 75-05-8
Densità 0.7822g/cm3 at 20°C
Punti di ebollizione 81°C
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione 4.4 - 16 Vol %
Punto d'infiammabilità 5°C
Punto di combustione 525°C
Odore Aromatic
Imballaggio Vetro
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza HPLC Far UV / Gradient Grade
Indice di rifrazione 1.344 n20/d
Residuo dopo l'evaporazione Max. 3 ppm
Formula molecolare C2H3N
Acido titolabile Max. 0.0008meq/g
Formula lineare CH3CN
Base titolabile Max. 0.0006meq/g
Viscosità 0.39 mPas at 20°C
Acqua Max. 0.02%
Sinonimo Ethanenitrile, Cyanomethane, Methyl cyanide
Informazioni di solubilità Fully miscible (in water)
Peso formulazione 41.05g/mol
Percent Purity ≥99.9%
Grado
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.