Learn More
Acetonitrile, BAKER ANALYZED Pesticide Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15273488 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
Specially developed for use in evaluation of pesticide and insecticide residues in food, feed, water or soil samples. Acetonitrile, BAKER ANALYZED Pesticide Reagent, J.T. Baker™ is suitable for all analysis of common pesticides.
J.T. Baker BAKER ANALYZED Pesticide Reagent Solvents:
  • Suitable for analysis of most common pesticides, such as 2-chlorobiphenyl , Heptachlor, Aldrin, Parathion, Dieldrin, Endrin, DDT, Dioxine, etc.
  • Specified to the required low residue levels (5 ppm) for use in research and quality control laboratories
  • Ideal for gas chromatography applications, testing for ECD and/or FID sensitive impurities, organic residues, and residue after evaporation
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile
Punto di fusione -46°C
CAS 75-05-8
Colore Colorless
Acidità Max. 0.0005meq/g
Densità 0.7822g/cm3 at 20°
Punti di ebollizione 81°C
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione 4.4 - 16 Vol %
Punto d'infiammabilità 5°C
Punto di combustione 525°C
Odore Aromatic
Imballaggio Vetro
Forma fisica Liquido
Residuo dopo l'evaporazione Max. 5 ppm
Formula molecolare C2H3N
Viscosità 0.39 mPas at 20°C
Acqua Max. 0.2%
Sinonimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Informazioni di solubilità Fully miscible in water
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC#N
IUPAC Name acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Peso formulazione 41.05g/mol
Percent Purity Min. 99.9%
Grado BAKER ANALYZED™ Pesticide
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.