Learn More
Acetonitrile, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
Imballaggio:
EcoTainer Metal Safety Can
Vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
5L
Descrizione
BAKER ANALYZED HPLC Reagents are high purity solvents, buffer salts, and mobile phase modifiers for use in analytical and preparative separations. They are optimized for research and quality control applications, including high performance liquid chromatography, gel permeation chromatography and UV-spectrophotometric analysis.
- Recalibration or adjustments due to lot changes are minimized for optimum performance from sensitive instrumentation
- Low backgrounds free of extraneous peaks
- Low UV absorbance in critical ranges - assured through UV absorbance testing at a variety of points and through gradient elution testing
- Fluorescence testing for trace impurities which would cause interference
- Function-tested for: assay, water, minimal residue after evaporation and UV absorbance and fluorescence in critical ranges
- Lot to lot consistency, with an actual Lot Analysis on the label
- Innovative packaging options to assure solvent quality to the point-of-use
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Acetonitrile |
Punto di fusione | -46°C |
Absorbance | Max. 0.5 at 200nm, Max. 0.3 at 210nm, Max. 0.2 at 220nm, Max. 0.05 at 254nm, Max. 0.01 at 280nm |
Colore | Colorless |
Densità | 0.78g/cm3 at 20°C |
Punti di ebollizione | 81°C |
Quantità | 1 L |
Limite di esplosione | 4.4 - 16 Vol % |
Punto d'infiammabilità | 5°C |
Punto di combustione | 524°C |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acetonitrile
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.