Learn More
Acetonitrile, ACS Reagent, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15685050
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
20 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Stainless Steel Can
ACS Reagent,≥99.5%
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-05-8
Formula molecolare C2H3N
Molecular Weight (g/mol) 41.053
Numero MDL MFCD00001878
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile
Punto di fusione -48°C
Densità 0.786g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 81°C
Quantità 10 L
Limite di esplosione 0.16
Punto d'infiammabilità 2°C (35.6°F)
Punto di combustione 973°F
Spettro a infrarossi Conforms to structure
Odore Characteristic
Imballaggio Stainless Steel Can
Forma fisica Liquido
Residuo dopo l'evaporazione 0 to 0.005%
Acido titolabile ≤8μEQ/g
Formula lineare CH3CN
Base titolabile ≤0.6μEQ/g
Pressione del vapore 72.8mmHg (20°C)
Numero UN UN1648
Beilstein 741857
Peso formulazione 41.05g/mol
Percent Purity ≥99.5%