Learn More
Acetonitrile, For pesticide residue analysis, Honeywell Riedel-de Haën™
for pesticide residue analysis
134.81€ - 1075.04€
Identificatori chimici
CAS | 75-05-8 |
---|---|
Formula molecolare | C2H3N |
Numero MDL | MFCD00001878 |
InChI Key | WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 6342 |
ChEBI | CHEBI:38472 |
IUPAC Name | acetonitrile |
SMILES | CC#N |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15654190
|
Honeywell-Chromasolv
34481-1L |
1 L |
134.81€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15664190
|
Honeywell-Chromasolv
34481-2.5L |
2.5 L |
309.37€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15684190
|
Honeywell-Chromasolv
34481-6X1L |
6 x 1 L |
682.70€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15674190
|
Honeywell-Riedel-de Haen
34481-4X2.5L |
4 x 2.5 L |
1075.04€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- For gas chromatography (GC)
- Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
- Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Identificatori chimici
75-05-8 | |
MFCD00001878 | |
6342 | |
acetonitrile |
C2H3N | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:38472 | |
CC#N |
Specifica
Acetonitrile | |
Colorless | |
0.16 | |
973°F | |
CH3CN | |
72.8 mmHg (20°C) | |
741857 | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
acetonitrile | |
6342 | |
41.05g/mol | |
CHROMASOLV™ |
75-05-8 | |
0.786g/mL at 25°C | |
2°C (35.6°F) | |
C2H3N | |
MFCD00001878 | |
UN1648 | |
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
CC#N | |
41.053 | |
CHEBI:38472 | |
≥99.9% (GC) |
Sicurezza e movimentazione
P210-P280-P305 + P351 + P338
missing translation for 'rtecsNumber' : AL7700000
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Acetonitrile
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: acetonitrile