Learn More
Acetonitrile, 99.6%, ACS reagent
Codice prodotto. 13167794 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
500mL
CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41.053 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 75-05-8
Formula molecolare C2H3N
Molecular Weight (g/mol) 41.053
Numero MDL MFCD00001878
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile
Punto di fusione -46.0°C
Nota nome For analysis ACS
CAS min. % 99.5
CAS max % 100.0
Informazioni di decomposizione >500°C
Densità 0.7810g/mL
Punti di ebollizione 81.0°C to 82.0°C
Quantità 10 L
Punto d'infiammabilità 2°C
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3430 to 1.3450
Intervallo percentuale saggio 99.6%
Residuo dopo l'evaporazione 0.005% max.
Gravità specifica 0.781
Acido titolabile 0.008 meq/g max.
Formula lineare CH3CN
Base titolabile 0.0006 meq/g max.
Pressione del vapore Vapor Pressure: 97mbar at 20°C
Viscosità 0.36 mPa.s (20°C)
Beilstein 02, 183
Acqua 0.3% max. (K.F.)
Fieser 02,13; 12,450; 13,156; 15,1
Indice di Merck 15, 69
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol, ethyl acetate, acetone, ether
Peso formulazione 41.05
Percent Purity 99.6%
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.